Ethyl-8-brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7114-1G
COBBPY-7114-1GEA
149
EUR
COBBPY-7114-1G
Ethyl-8-brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-8-brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel:
C₁₁H₁₁BrN₂O₂ |
MDL:
MFCD09475852 CAS-Nummer: 847446-55-3 |