6,7-Dichlor-2-methyl-3-(trifluormethyl)chinoxalin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7180-1G
COBBPY-7180-1GEA
0
EUR
COBBPY-7180-1G
6,7-Dichlor-2-methyl-3-(trifluormethyl)chinoxalin
6,7-Dichloro-2-methyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
Formel:
C₁₀H₅Cl₂F₃N₂ |
MDL:
MFCD09801054 CAS-Nummer: 143309-87-9 |