Ethyl-6-chlorpicolinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Ethyl 6-chloropicolinate, Ethyl 6-chloropyridine-2-carboxylate
PY-7261-1G
PY-7261-5G
COBBPY-7261-1GEA
38.2
EUR
COBBPY-7261-1G
COBBPY-7261-5G
Ethyl-6-chlorpicolinat
Ethyl-6-chlorpicolinat
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Molecular Weight: 185.61 g/mol |
MDL:
MFCD09878438 CAS-Nummer: 21190-89-6 |