2-Methoxy-5-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
PY-7303-100G
PY-7303-25G
COBBPY-7303-100GEA
124
EUR
COBBPY-7303-100G
COBBPY-7303-25G
2-Methoxy-5-nitropyridin
2-Methoxy-5-nitropyridine
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Molecular Weight: 154.13 g/mol Schmelzpunkt: 114 |
MDL:
MFCD00006263 CAS-Nummer: 5446-92-4 EINECS: 226-661-7 |