5-Brom-3-nitro-2-(4-morpholino)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7307-1G
PY-7307-5G
COBBPY-7307-1GEA
126
EUR
COBBPY-7307-1G
COBBPY-7307-5G
5-Brom-3-nitro-2-(4-morpholino)pyridin
5-Brom-3-nitro-2-(4-morpholino)pyridin
Formel:
C₉H₁₀BrN₃O₃ |
MDL:
MFCD02736520 CAS-Nummer: 505052-64-2 |