2-(Cyclopentylamino)-3-nitro-5-picolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7319-1G
PY-7319-5G
COBBPY-7319-1GEA
49.7
EUR
COBBPY-7319-1G
COBBPY-7319-5G
2-(Cyclopentylamino)-3-nitro-5-picolin
2-(Cyclopentylamino)-3-nitro-5-picolin
Formel:
C₁₁H₁₅N₃O₂ |
MDL:
MFCD10699704 CAS-Nummer: 1033202-29-7 |