3,3'-Bipyridin-5,5'-dicarbonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7346-1G
COBBPY-7346-1GEA
204
EUR
COBBPY-7346-1G
3,3'-Bipyridin-5,5'-dicarbonitril
3,3'-Bipyridin-5,5'-dicarbonitril
Formel:
C₁₂H₆N₄ |
MDL:
MFCD16295131 CAS-Nummer: 1226808-65-6 |