Methyl-6-formylpicolinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 6-formylpyridine-2-carboxylate, Methyl 6-formyl-2-pyridinecarboxylate
PY-7741-1G
COBBPY-7741-1GEA
125
EUR
COBBPY-7741-1G
Methyl-6-formylpicolinat
Methyl-6-formylpicolinat
Formel:
C₈H₇NO₃ Molecular Weight: 165,1500 g/mol |
MDL:
MFCD07367925 CAS-Nummer: 69950-65-8 |