2-Amino-5-chlor-3-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chlor-3-nitropyridin-2-amin, 5-Chlor-3-nitro-2-pyridylamin
PY-7763-25G
PY-7763-5G
COBBPY-7763-25GEA
76.1
EUR
COBBPY-7763-25G
COBBPY-7763-5G
2-Amino-5-chlor-3-nitropyridin
2-Amino-5-chlor-3-nitropyridin
Formel:
C₅H₄ClN₃O₂ Molecular Weight: 173.56 g/mol |
MDL:
MFCD00092011 CAS-Nummer: 5409-39-2 |