2-Brom-4-methylpyridin

Lieferant: COMBI-BLOCKS

PY-7764-100G PY-7764-25G PY-7764-5G
COBBPY-7764-100GEA 0 EUR
COBBPY-7764-100G COBBPY-7764-25G COBBPY-7764-5G
2-Brom-4-methylpyridin
2-Brom-4-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
Siedepunkt: 42…44 °C (0,6 mmHg)
Schmelzpunkt: 218…228 °C
Dichte: 1,545 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00082590
CAS-Nummer: 4926-28-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR