Methyl-2-methoxynicotinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 2-methoxynicotinate
PY-7832-25G
COBBPY-7832-25GEA
122
EUR
COBBPY-7832-25G
Methyl-2-methoxynicotinat
Methyl-2-methoxynicotinat
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167,16 g/mol |
MDL:
MFCD06801052 CAS-Nummer: 67367-26-4 |