3,3'-Bipyridin-6,6'-dicarbonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7880-100M
COBBPY-7880-100MEA
404
EUR
COBBPY-7880-100M
3,3'-Bipyridin-6,6'-dicarbonitril
3,3'-Bipyridin-6,6'-dicarbonitril
Formel:
C₁₂H₆N₄ |
MDL:
MFCD11855996 CAS-Nummer: 1133116-47-8 |