5-Brom-1H-indazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7893-1G
PY-7893-25G
PY-7893-5G
COBBPY-7893-1GEA
0
EUR
COBBPY-7893-1G
COBBPY-7893-25G
COBBPY-7893-5G
5-Brom-1H-indazol
5-Bromo-1H-indazole
Formel:
C₇H₅BrN₂ |
MDL:
MFCD00839493 CAS-Nummer: 53857-57-1 |