2-(Butylamino)-5-brompyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7993-1G
PY-7993-5G
COBBPY-7993-1GEA
0
EUR
COBBPY-7993-1G
COBBPY-7993-5G
2-(Butylamino)-5-brompyridin
2-(Butylamino)-5-brompyridin
Formel:
C₉H₁₃BrN₂ |
MDL:
MFCD11123176 CAS-Nummer: 280116-80-5 |