4'-Brom-3'-fluoracetophenon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Bromo-3-fluoro--acetophenone
QA-2571-1G
COBBQA-2571-1GEA
109
EUR
COBBQA-2571-1G
4'-Brom-3'-fluoracetophenon
4'-Brom-3'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₆BrFO Molecular Weight: 217,04 g/mol |
MDL:
MFCD00466241 CAS-Nummer: 304445-49-6 |