Isochinolin-3-ylmethanol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
QA-2946-1G
COBBQA-2946-1GEA
235
EUR
COBBQA-2946-1G
Isochinolin-3-ylmethanol
Isochinolin-3-ylmethanol
Formel:
C₁₀H₉NO Molecular Weight: 159,1846 g/mol |
MDL:
MFCD01859798 CAS-Nummer: 76884-34-9 |