4-(Aminomethyl)tetrahydropyran-4-ol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
QA-5766-1G
COBBQA-5766-1GEA
434
EUR
COBBQA-5766-1G
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran-4-ol
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran-4-ol
Formel:
C₆H₁₃NO₂ |
MDL:
MFCD01628294 CAS-Nummer: 783303-73-1 |