3,5-Dichlorpyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
QA-6462-5G
COBBQA-6462-5GEA
336
EUR
COBBQA-6462-5G
3,5-Dichlorpyridazin
3,5-Dichloropyridazine
Formel:
C₄H₂Cl₂N₂ Molecular Weight: 148.9781 g/mol |
MDL:
MFCD10698048 CAS-Nummer: 1837-55-4 |