4,7-Dichlorthieno[2,3-d]pyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
QA-6657-1G
COBBQA-6657-1GEA
449
EUR
COBBQA-6657-1G
4,7-Dichlorthieno[2,3-d]pyridazin
4,7-Dichlorothieno[2,3-d]pyridazine
Formel:
C₆H₂Cl₂N₂S Molecular Weight: 205,0645 g/mol |
MDL:
MFCD09965522 CAS-Nummer: 699-89-8 |