2-Amino-5-methoxypyrazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Methoxypyrazin-2-amine
QA-8419-1G
COBBQA-8419-1GEA
174
EUR
COBBQA-8419-1G
2-Amino-5-methoxypyrazin
2-Amino-5-methoxypyrazine
Formel:
C₅H₇N₃O Molecular Weight: 125,13 g/mol |
MDL:
MFCD09909647 CAS-Nummer: 54013-07-9 |