2-Chlor-6-nitrochinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
QB-5686-1G
COBBQB-5686-1GEA
298
EUR
COBBQB-5686-1G
2-Chlor-6-nitrochinolin
2-Chloro-6-nitroquinoline
Formel:
C₉H₅ClN₂O₂ Molecular Weight: 208,6000 g/mol |
MDL:
MFCD09040696 CAS-Nummer: 29969-57-1 |