ω,3-Dibrom-4-methoxyacetophenon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
QB-7514-1G
COBBQB-7514-1GEA
0
EUR
COBBQB-7514-1G
ω,3-Dibrom-4-methoxyacetophenon
ω,3-Dibrom-4-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₈Br₂O₂ |
MDL:
MFCD02646974 CAS-Nummer: 6096-83-9 |