trans-3-Aminocyclopentanol Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
QB-8475-250MG
COBBQB-8475-250MGEA
0
EUR
COBBQB-8475-250MG
trans-3-Aminocyclopentanol Hydrochlorid
trans-3-Aminocyclopentanol Hydrochlorid
Formel:
C₅H₁₂ClNO |
MDL:
MFCD22380009 CAS-Nummer: 124555-33-5 |