4-(Isopropylsulphonyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-(Propane-2-sulphonyl)aniline
SH-5490-250MG
COBBSH-5490-250MGEA
0
EUR
COBBSH-5490-250MG
4-(Isopropylsulphonyl)anilin
4-(Isopropylsulphonyl)anilin
Formel:
C₉H₁₃NO₂S |
MDL:
MFCD01566617 CAS-Nummer: 25355-76-4 |