Methyl-4-brom-2-(brommethyl)benzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 4-bromo-2-bromomethylbenzoate
SH-5535-1G
COBBSH-5535-1GEA
120
EUR
COBBSH-5535-1G
Methyl-4-brom-2-(brommethyl)benzoat
Methyl-4-brom-2-(brommethyl)benzoat
Formel:
C₉H₈Br₂O₂ Molecular Weight: 307,97 g/mol |
MDL:
MFCD04114319 CAS-Nummer: 78471-43-9 |