3-Amino-6-fluor-1-methyl-1H-indazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
SS-0062-5G
COBBSS-0062-5GEA
0
EUR
COBBSS-0062-5G
3-Amino-6-fluor-1-methyl-1H-indazol
3-Amino-6-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₈FN₃ |
MDL:
MFCD11109398 CAS-Nummer: 171809-13-5 |