(R)-(1-Boc-piperidin-3-yl)essigsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
SS-1500-250MG
COBBSS-1500-250MGEA
0
EUR
COBBSS-1500-250MG
(R)-(1-Boc-piperidin-3-yl)essigsäure
(R)-(1-Boc-piperidin-3-yl)essigsäure
Formel:
C₁₂H₂₁NO₄ |
MDL:
MFCD03094721 CAS-Nummer: 912940-89-7 |