3-(Benzyloxy)azetidin Benzolsulfonsäuresalz

Lieferant: COMBI-BLOCKS

SS-3695-1G
COBBSS-3695-1GEA 0 EUR
COBBSS-3695-1G
3-(Benzyloxy)azetidin Benzolsulfonsäuresalz
3-(Benzyloxy)azetidin Benzolsulfonsäuresalz
Formel: C₁₆H₁₉NO₄S
MDL: MFCD11041257
CAS-Nummer: 897019-59-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR