4-Fluor-3-nitroanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-Fluoro-4-methoxy-2-nitrobenzene
SS-3741-1G
COBBSS-3741-1GEA
0
EUR
COBBSS-3741-1G
4-Fluor-3-nitroanisol
4-Fluor-3-nitroanisol
Formel:
C₇H₆FNO₃ |
MDL:
MFCD11848442 CAS-Nummer: 61324-93-4 |