2,6-Dimethoxybenzylamin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
SS-5164-1G
COBBSS-5164-1GEA 0 EUR
COBBSS-5164-1G
2,6-Dimethoxybenzylamin
2,6-Dimethoxybenzylamin
Formel: C₉H₁₃NO₂
Siedepunkt: 108…110 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 85…86 °C
MDL: MFCD00052812
CAS-Nummer: 20781-22-0