3-Brom-4-fluorphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
SS-5326-1G
COBBSS-5326-1GEA
21.9
EUR
COBBSS-5326-1G
3-Brom-4-fluorphenol
3-Brom-4-fluorphenol
Formel:
C₆H₄BrFO |
MDL:
MFCD03425884 CAS-Nummer: 27407-11-0 |