5-Amino-2-(phenoxy)benzotrifluorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Phenoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
SS-5732-1G
COBBSS-5732-1GEA
435
EUR
COBBSS-5732-1G
5-Amino-2-(phenoxy)benzotrifluorid
5-Amino-2-(phenoxy)benzotrifluorid
Formel:
C₁₃H₁₀F₃NO Molecular Weight: 253,22 g/mol |
MDL:
MFCD04972663 CAS-Nummer: 267416-81-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |