2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonylchlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
SS-5772-1G
COBBSS-5772-1GEA
137
EUR
COBBSS-5772-1G
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonylchlorid
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonylchlorid
Formel:
C₈H₃ClF₂O₃ |
MDL:
MFCD01631475 CAS-Nummer: 127163-51-3 |