5-Brom-2-fluorbenzylalkohol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(5-Bromo-2-fluorophenyl)methanol
SS-5853-100G
COBBSS-5853-100GEA
889
EUR
COBBSS-5853-100G
5-Brom-2-fluorbenzylalkohol
5-Brom-2-fluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₆BrFO Molecular Weight: 205,03 g/mol |
MDL:
MFCD00143425 CAS-Nummer: 99725-13-0 |