6-Fluoranthranilsäure

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung

SS-6302-5G
COBBSS-6302-5GEA 0 EUR
COBBSS-6302-5G
6-Fluoranthranilsäure
6-Fluoranthranilsäure
Formel: C₇H₆FNO₂
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 165…169 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067781
CAS-Nummer: 434-76-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR