1-Chlor-4-(4-iodphenoxy)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Chloro-4'-iododiphenyl ether
SS-6338-5G
COBBSS-6338-5GEA
523
EUR
COBBSS-6338-5G
1-Chlor-4-(4-iodphenoxy)benzol
1-Chloro-4-(4-iodophenoxy)benzene
Formel:
C₁₂H₈ClIO |
MDL:
MFCD06796299 CAS-Nummer: 854257-01-5 |