1-Fluor-4-(4-iodphenoxy)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Fluoro-4'-iododiphenyl ether
SS-6339-1G
COBBSS-6339-1GEA
265
EUR
COBBSS-6339-1G
1-Fluor-4-(4-iodphenoxy)benzol
1-Fluoro-4-(4-iodophenoxy)benzene
Formel:
C₁₂H₈FIO |
MDL:
MFCD07368761 CAS-Nummer: 886762-45-4 |