3-(Methylsulfonyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
SS-6364-5G
COBBSS-6364-5GEA
0
EUR
COBBSS-6364-5G
3-(Methylsulfonyl)anilin
3-(Methylsulfonyl)anilin
Formel:
C₇H₉NO₂S |
MDL:
MFCD03764428 CAS-Nummer: 35216-39-8 |