2-Brom-2'-chlor-5'-fluoracetophenon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Chloro-5-fluorophenacyl bromide
SS-6378-5G
COBBSS-6378-5GEA
585
EUR
COBBSS-6378-5G
2-Brom-2'-chlor-5'-fluoracetophenon
2-Brom-2'-chlor-5'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₅BrClFO |
MDL:
MFCD08059509 CAS-Nummer: 76609-34-2 |