2-Brom-2'-fluor-4'-methoxyacetophenon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Bromo-1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone, 2-Fluoro-4-methoxyphenacyl bromide
SS-6618-1G
COBBSS-6618-1GEA
212
EUR
COBBSS-6618-1G
2-Brom-2'-fluor-4'-methoxyacetophenon
2-Brom-2'-fluor-4'-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₈BrFO₂ Molecular Weight: 247.0600 g/mol |
MDL:
MFCD03730100 CAS-Nummer: 157014-35-2 |