4-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
SS-7770-1G
COBBSS-7770-1GEA
243
EUR
COBBSS-7770-1G
4-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)anilin
4-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)anilin
Formel:
C₈H₇F₄NO |
MDL:
MFCD00042377 CAS-Nummer: 713-62-2 |