3,3-Dimethylbutyraldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3,3-Dimethylbutanal
SS-9733-5G
COBBSS-9733-5GEA
0
EUR
COBBSS-9733-5G
3,3-Dimethylbutyraldehyd
3,3-Dimethylbutyraldehyd
Formel:
C₆H₁₂O |
MDL:
MFCD00042807 CAS-Nummer: 2987-16-8 EINECS: 221-054-3 UN: 1989 ADR: 3,III |