7-Brom-2,4-dichlorchinazolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
ST-3118-1G
COBBST-3118-1GEA
235
EUR
COBBST-3118-1G
7-Brom-2,4-dichlorchinazolin
7-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Formel:
C₈H₃BrCl₂N₂ Molecular Weight: 277,93 g/mol |
MDL:
MFCD09954890 CAS-Nummer: 959237-68-4 |