6-Brom-2,4-dichlorchinazolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
ST-4405-5G
COBBST-4405-5GEA
449
EUR
COBBST-4405-5G
6-Brom-2,4-dichlorchinazolin
6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Formel:
C₈H₃BrCl₂N₂ Molecular Weight: 277,93 g/mol |
MDL:
MFCD09744007 CAS-Nummer: 102393-82-8 |