1-Ethylbenzotriazol-5-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-Ethyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
ST-6878-1G
COBBST-6878-1GEA
413
EUR
COBBST-6878-1G
1-Ethylbenzotriazol-5-carbonsäure
1-Ethylbenzotriazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₉H₉N₃O₂ |
MDL:
MFCD05270868 CAS-Nummer: 691363-31-2 |