3-Chlor-4-(difluormethoxy)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
ST-9283-1G
COBBST-9283-1GEA
510
EUR
COBBST-9283-1G
3-Chlor-4-(difluormethoxy)anilin
3-Chlor-4-(difluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₆ClF₂NO Molecular Weight: 193,58 g/mol |
MDL:
MFCD02724558 CAS-Nummer: 39211-55-7 |