3-Amino-N,N-diethylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
ST-9632-1G
COBBST-9632-1GEA
171
EUR
COBBST-9632-1G
3-Amino-N,N-diethylbenzamid
3-Amino-N,N-diethylbenzamid
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O |
MDL:
MFCD00025279 CAS-Nummer: 68269-83-0 |