Kalium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-0021-1G
TB-0021-5G
COBBTB-0021-1GEA
0
EUR
COBBTB-0021-1G
COBBTB-0021-5G
Kalium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborat
Kalium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborat
Formel:
C₅H₁₀BF₃KN |
MDL:
MFCD10700161 CAS-Nummer: 888711-53-3 |