Kalium(3-(cyanmethyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-2445-5G
TB-2445-1G
COBBTB-2445-5GEA
0
EUR
COBBTB-2445-5G
COBBTB-2445-1G
Kalium(3-(cyanmethyl)phenyl)trifluoroborat
Potassium-3-(cyanomethyl)phenyltrifluoroborate
Formel:
C₈H₆BF₃KN |
MDL:
MFCD09993212 CAS-Nummer: 1073468-32-2 |