Kalium((1-phenylvinyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-2539-1G
TB-2539-25G
TB-2539-5G
COBBTB-2539-1GEA
0
EUR
COBBTB-2539-1G
COBBTB-2539-25G
COBBTB-2539-5G
Kalium((1-phenylvinyl)trifluoroborat
Kalium((1-phenylvinyl)trifluoroborat
Formel:
C₈H₇BF₃K |
MDL:
MFCD11052741 CAS-Nummer: 852626-70-1 |